Principaux documents
T21954
Sigma-Aldrich
3,3-Tetramethyleneglutaric anhydride
98%
Synonyme(s) :
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride, 8-Oxaspiro[4.5]decane-7,9-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro Beilstein :
383703
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Point d'ébullition
186 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
64-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
Clé InChI
GFWLMILMVMCJDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable