346683
2-Phenoxyaniline
95%
Synonyme(s) :
2-Aminophenyl phenyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Point d'ébullition
170 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Clé InChI
NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup