Principaux documents
T203688
(5R)-2-ISOPROPYL-5-METHYL-2-CYCLOHEXEN-1-ONE
AldrichCPR
1MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.238
Numéro MDL:
110,00 €