Principaux documents
T160946
4-CHLORO-1(2H)-PHTHALAZINONE
AldrichCPR
T160946-5MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T160946-5MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H5ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.595
Numéro MDL:
29,20 €