Principaux documents
T159891
1-(4-IODOPHENYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.133
Numéro MDL:
Le produit T159891 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique