Documents
744646
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)-dibenzo[b,f]azepine
≥95% (elemental analysis)
Synonyme(s) :
5-(11bS)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl-5H-dibenz[b,f]azepine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H22NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95% (elemental analysis)
Forme
powder
Composition
carbon content, 76.4-84.5 wt. %
Chaîne SMILES 
C1(C=CC=C2)=C2C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=C3OP5N6C7=C(C=CC=C7)C=CC8=C6C=CC=C8)=C(O5)C=C1
InChI
1S/C34H22NO2P/c1-5-13-27-23(9-1)19-21-31-33(27)34-28-14-6-2-10-24(28)20-22-32(34)37-38(36-31)35-29-15-7-3-11-25(29)17-18-26-12-4-8-16-30(26)35/h1-22H
Clé InChI
KOVOHCVLXRKTGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Phosphorous precursor for ligand synthesis
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Drinkel, E., et al.
Organometallics, 29, 2503-2514 (2010)
Mariz, R., et al.
Organometallics, 27, 6605-6613 (2008)