Principaux documents
T153885
1,2,3,4-TETRAHYDROPHENANTHRENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.268
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.