T111
8-(Diethylamino)octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
TMB 8 hydrochloride, TMB-8 · HCl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
94-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].CCN(CC)CCCCCCCCOC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C22H37NO5.ClH/c1-6-23(7-2)14-12-10-8-9-11-13-15-28-22(24)18-16-19(25-3)21(27-5)20(17-18)26-4;/h16-17H,6-15H2,1-5H3;1H
Clé InChI
KFJZVXKPPQIYCG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Pharmacologically active inhibitor of hepatitis C virus life cycle
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable