Principaux documents
SYNV131005
Synthware conical bottom reaction vial with holed compression cap
5 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonyme(s) :
Synthware V131005, reaction tube
1 EA
20,70 €
20,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
20,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
20,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/10
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware V131005
Capacité
5 mL
Description générale
Supplied with one holed compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE -faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; For Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Questions
  1. Hello, which magnetic stir bars are compatible with this reaction vial? Thank you
    1 answer
    1. The reaction vial is compatible with a conical stir bar.