Principaux documents
SYNS531922
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 19/22
1 EA
26,90 €
26,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
26,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.51
26,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S531922
Description générale
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.