Principaux documents
SYNF894250
Synthware reaction tube with glass stopcock
250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F894250
1 EA
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
102,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.51
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
glass tube
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F894250
Capacité
250 mL
250 mL
Description générale
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.