Principaux documents
SYNF752490C
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 90 mm, porosity: coarse
Synonyme(s) :
Synthware F752490C, fritted glass funnel
1 EA
96,00 €
96,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
96,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.51
96,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F752490C
Diam. du disque
24 mm
Diam. du filtre
24 mm
D.E. de la plaque/du plateau
90 mm
Dimension de pores
40-60 μm
Description générale
O.D. of disc is 24 mm.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.