Principaux documents
SYNF669500
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonyme(s) :
Synthware F669500, glass conical flask
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
flat bottom
glass flask
Joint
joint neck29/42
joint: ST/NS29/42
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F669500
Capacité
500 mL
Description générale
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Autres remarques
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.