Principaux documents
SYNF601002M
Synthware Buchner funnel
2 mL, porosity: medium
Synonyme(s) :
Synthware F601002M, filtering funnel
1 EA
34,30 €
34,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
34,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
34,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F601002M
Capacité
2 mL
2 mL
Description générale
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.