Principaux documents
SYNF580850
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 50 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 28 mm × 120 mm
Synonyme(s) :
Synthware F580850, Schlenk tube
1 EA
123,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
123,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F580850
Capacité
50 mL
Tube, D.E. × L
28 mm × 120 mm
Taille de la vanne
0-8 mm
Description générale
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company