Principaux documents
SYNF561100
Synthware reaction tube with high vacuum valve
100 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Synonyme(s) :
Synthware F561100, Schlenk flask
1 EA
92,80 €
92,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
92,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.51
92,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
glass tube
Joint
joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F561100
Capacité
100 mL
100 mL
Taille de la vanne
0-4 mm
Description générale
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company