Principaux documents
SYNF534250
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F534250, Schlenk flask
1 EA
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
116,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F534250
Capacité
250 mL
Description générale
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.