Principaux documents
SYNF531050
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware F531050, Schlenk flask
1 EA
105,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
105,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F531050
Capacité
50 mL
Description générale
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.