Principaux documents
Z507857
Round-bottom flask with side port
capacity 5 mL
1 EA
62,50 €
62,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
62,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
62,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Screw cap
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 9592-35
Capacité
5 mL
Description générale
Single neck flask has threaded <ST/>14/10 joint, and an additional side port with PTFE-faced silicone rubber septum for easy retrieval or injection access. Supplied with holed caps and FETFE® O-rings.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.