Principaux documents
SYNF52702L
Synthware single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 35/20
Synonyme(s) :
Synthware F52702L, glass flask
1 EA
117,00 €
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
117,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Joint
joint: ST/NS35/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F52702L
Capacité
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Description générale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.