Principaux documents
Z682896
Ace receiving flask,
capacity 3000 mL, joint: ST/NS 35/20, plastic-coated glass
1 EA
191,00 €
191,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
191,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
191,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
plastic-coated glass
round bottom flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS35/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Büchi equivalent, 40777/25266
Capacité
3000 mL
Description générale
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.