Principaux documents
SYND151819
Synthware short path distillation head
joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware D151819, Short path head
1 EA
168,00 €
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
168,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.51
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware D151819
Catégories apparentées
Description générale
Short-path design for microscale application, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.