Principaux documents
SYNC625300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 29/42, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
Synonyme(s) :
Synthware C625300, straight condenser
1 EA
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
136,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS29/42
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C625300
Taille du tuyau
10 mm
L de l'enveloppe
300 mm
Catégories apparentées
Description générale
“Synthware” Allihn condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency and removable hose connections. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (29/42) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.