Principaux documents
SYNC621120
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm, hose size 8 mm
Synonyme(s) :
Synthware C621120, straight condenser
1 EA
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C621120
Taille du tuyau
8 mm
L de l'enveloppe
120 mm
Description générale
Synthware Allihn condenser features a 120 mm jacketed length for superior cooling efficiency and removable hose connections. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.