Principaux documents
SYNC251120
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm, hose size 8 mm
Synonyme(s) :
Synthware C251120, Bulb condenser
1 EA
91,40 €
91,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
91,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
91,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C251120
Taille du tuyau
8 mm
L de l'enveloppe
120 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.