Principaux documents
SYNC374630
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
Synonyme(s) :
Synthware C374630, glass chromatograpy column
1 EA
210,00 €
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
210,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS top24/40
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C374630
Technique(s)
HPLC: suitable
D.I. × L
40.0 mm × 305 mm
Capacité
500 mL
Description générale
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.