Principaux documents
SYNC371740
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 457 mm
Synonyme(s) :
Synthware C371740, glass chromatograpy column
1 EA
131,00 €
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
131,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS top24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C371740
Technique(s)
HPLC: suitable
D.I. × L
13.4 mm × 457 mm
Capacité
250 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.