Principaux documents
SYNC366060
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 53.0 mm, L 610 mm
Synonyme(s) :
Synthware C366060, glass chromatograpy column
1 EA
212,00 €
212,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
212,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
212,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C366060
D.I.
53.0 mm
Longueur
610 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.