Principaux documents
SYNC314175
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 175 mm, hose size 10 mm, Overall H 350 mm
Synonyme(s) :
Synthware C314175, coil-type condenser
1 EA
250,00 €
250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
250,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C314175
H totale
350 mm
L de la bobine
175 mm
Taille du tuyau
10 mm
Description générale
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.