Principaux documents
Z531138
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 300 mm, joint: ST/NS 14/20
1 EA
245,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
245,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Longueur
300 mm
Catégories apparentées
Description générale
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC