Documents
SYNC259300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 300 mm, hose size 8 mm
Synonyme(s) :
Synthware C259300, Bulb condenser
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C259300
Taille du tuyau
8 mm
L de l'enveloppe
300 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.