Principaux documents
SYNC129200
Synthware inner coil condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
Synonyme(s) :
Synthware C129200, Condenser coil, Coil reflux condenser
1 EA
146,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
146,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C129200
Taille du tuyau
8 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.