Principaux documents
SYNB300125X
Synthware gas washing bottle with fritted disc
125 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity XC
Synonyme(s) :
Synthware B300125X, Drechsel bottle, gas washing bottle
1 EA
207,00 €
207,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
207,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.51
207,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Joint
joint: ST/NS45/50
Caractéristiques
cap
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware B300125X
Hauteur
290 mm
Capacité
125 mL
125 mL
Description générale
Gas washing bottle with standard taper 45/50 cap style stopper and fritted disc angled at 15° for even distribution of gas throughout absorbing material. Available with a coarse or extra coarse fritted disc. Order plastic clip separately. (not supplied)
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.