Principaux documents
SYNB262924
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware B262924, mineral oil bubbler
1 EA
91,60 €
91,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
91,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
91,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware B262924
Catégories apparentées
Description générale
With small ball joints to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.