Principaux documents
SYNA961922
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 19/22, bend: 105 deg
Synonyme(s) :
Synthware 961922, glass vacuum adapter
1 EA
28,20 €
28,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
28,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
28,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A961922
Description générale
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.