Principaux documents
SYNA871922
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 19/22
1 EA
35,10 €
35,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
35,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
35,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
glass tube
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A871922
Description générale
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.