Principaux documents
SYNA871420
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A871420, glass drying tube, Drying tube 95° bent
1 EA
32,60 €
32,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
32,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
32,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
glass tube
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A871420
Description générale
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.