Principaux documents
SYNA663514
Synthware adapter with top spherical socket joint and lower standard taper inner joint
top joint: ST/NS 35/20, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A663514, adapter with ball socket
1 EA
36,20 €
36,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
36,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
36,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top35/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A663514
Catégories apparentées
Description générale
Synthware adapter with top spherical socket joint (35/20) and lower standard taper inner joint (14/20) to fit a various of laboratory glassware.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.