Principaux documents
SYNA301922
Synthware vacuum or argon/nitrogen adapter with hose connection on top
joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware A301922, inert gas adapter, vacuum adapter
1 EA
19,30 €
19,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
19,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
19,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A301922
Catégories apparentées
Description générale
With hose connection on the top and male joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.