Principaux documents
SYNA282419
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware A282419, rotary evaporator bump trap, bump trap
1 EA
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
103,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A282419
Capacité
100 mL
Description générale
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.