Principaux documents
SYNA121420
Synthware vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A121420, glass vacuum transfer adapter
1 EA
147,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
147,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A121420
Catégories apparentées
Description générale
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.