Principaux documents
SYNA682440
Synthware flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware A682440, adapter, flushing adapter
1 EA
105,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
105,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A682440
Description générale
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.