Principaux documents
SLWSST103K
Pyrex® Spare PTFE keys for Pyrex® Stopcocks
straight key bore, bore 2.5 mm , key
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware SST103K
5 EA
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
108,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
SST103K
SciLabware
Orifice
2.5 mm , key
Diam. du robinet d'arrêt
14.5 mm
Description générale
  • Fully interchangeable PTFE keys for Pyrex stopcocks
  • Supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.