Principaux documents
SLW718347
Pyrex® Pestle
rough finish, L 125 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 718347
1 EA
22,10 €
22,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
22,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
22,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
718347
SciLabware
Longueur
125 mm
Description générale
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.