Principaux documents
SLW5100-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
250 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 5100-250
12 EA
165,00 €
165,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
165,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
165,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Joint
joint neckWIDE-MOUTH
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 5100-250
Hauteur
133 mm
D.E. du corps
78 mm
Capacité
250 mL
250 mL
D.I. du col
33 mm
Taille de l'obturateur
33
Description générale
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Autres remarques
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.