Principaux documents
SLW4540/38P
Pyrex® Culture flasks closure
polypropylene, cap I.D. 38 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4540/38P
10 EA
50,40 €
50,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
50,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
50,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Fabricant/nom de marque
4540/38P
SciLabware
D.I. du bouchon
38 mm
Description générale
  • For use with 1135 culture flasks, 1138/10 Fernbach flasks and 1141 baffled flasks
  • Both closures are suitable for autoclaving
Two types of closure
  • Anodised aluminium
  • 2-position polypropylene
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.