SLW4516/45D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 45 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4516/45D
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
polypropylene
Fabricant/nom de marque
4516/45D
SciLabware
Raccords
45 mm
Catégories apparentées
Description générale
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
- Ensures drip-free pouring
- Clear polypropylene pouring ring
- Withstands autoclaving up to 140 deg. C
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.