Principaux documents
SLW3700/01
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
125 mL, disc diam. 65 mm, porosity grade 0
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3700/01
5 EA
473,00 €
473,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
473,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
473,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
3700/01
SciLabware
Capacité
125 mL
125 mL
Diam. du disque
65 mm
Dimension de pores
grade 0 porosity
Description générale
The 60mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.