Principaux documents
R247650
3-(4-BROMO-PHENYL)-1-PHENYL-PROPENONE
AldrichCPR
R247650-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R247650-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H11BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.158
Numéro MDL:
110,00 €