Principaux documents
SLW3396/04AS
Pyrex® Burettes, Schellbach, automatic zero, class AS, PTFE stopcock
25 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3396/04AS
1 EA
256,00 €
256,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
256,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
256,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE stopcock
Caractéristiques
graduations 0.05 mL
Fabricant/nom de marque
3396/04AS
SciLabware
Capacité
25 mL
Description générale
  • Complies with ISO 385 and DIN 12700
  • With automatic zero facility
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass and feature a 29/32 Quickfit′ cone
  • Blue enamel graduations with Schellbach stripe
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon
  • facilitates accurate reading of the meniscus
  • exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.